Learn More
Bismutnitrat-Pentahydrat, TRC
Artikelnummer. 30335157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335157 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB49730050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth Nitrate Pentahydrate
CAS 10035-06-0
Menge 50 g
Summenformel BiH13N3O14
Synonym Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Hydrate (3:1:5), Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Pentahydrate (3:1:5), Bismuth Trinitrate Pentahydrate, Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, Granions de Bismuth
InChI-Formel InChI=1S/Bi.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Wismut; Trinitrat; Pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 488.1
Formelmasse 484.9967