Learn More
Bismut(III)-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315515
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315515 25 g 25 Gramm
11305515 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19687.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.17 g/mol
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Friedel-Crafts acylation and cycloisomerization of allene-enol ethers. It behaves as a direct substitution catalyst and involved in the substitution of allylic, propargylic, and benzylic alcohols with sulfonamides, carboxamides and carbamates. Further, it is also used in Mukaiyama aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bismuth(III)-Trifluormethansulfonat wirkt als Katalysator bei der Friedel-Crafts-Acylierung und Cycloisomerisierung von Allen-Enol-Ether. Verhält sich wie ein direkter Substitutionskatalysator und beteiligt sich an der Substitution von allylischen, propargylic und benzylischen Alkoholen mit Sulfonamiden, Carboxamiden und Carbamaten. Wird darüber hinaus auch bei Mukaiyama Aldol-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Acetonitril, Dioxan, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88189-03-1
Summenformel C3BiF9O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 656.17
MDL-Nummer MFCD02093669
InChI-Schlüssel NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC-Name Bismut;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Strukturformel (CF3SO3)3Bi
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in organics acetonitrile,dioxane,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 656.19
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate