Learn More
Bismut(III)-tellurid, Vakuumabscheidungs-Gütegrad, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11302478
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10 Gramm
50 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11302478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014519.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1304-82-1
Bismuth(III) telluride and its alloys (antimony or selenium) posses excellent semiconductor activity, which is used in thermoelectric industry for cooling and energy generation. It increases the speed of microchips and acts as topological insulators in spintronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-82-1
MDL-Nummer MFCD00014201
Specifica
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) telluride
Schmelzpunkt 573°C
Farbe Grau
Physikalische Form Stücke
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3284
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 800.76
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato