Learn More
Bismut(III)-sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15209876 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15209876 25 g 25 Gramm
15219876 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209876 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453850250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-68-0
Summenformel Bi2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 706.13
MDL-Nummer MFCD00036140
InChI-Schlüssel BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC-Name Dibismut;trisulfat
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) sulfate
Schmelzpunkt 405.0°C
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel Bi2(SO4)3
Merck Index 15,1286
Formelmasse 706.13
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
RUO– Nur für Forschungszwecke