missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bismut(III)-subnitrat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wismut(III)-subnitrat |
Schmelzpunkt | >500 °C |
Menge | 5 g |
Strukturformel | Bi5O(OH)9(NO3)4 |
UN-Nummer | UN1477 |
Formelmasse | 1461.99 mol |
Reinheit (%) | 98 % |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dichte | 5.29 g/cm3 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'