Learn More
Bismut(III)-subnitrat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15693200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15693200 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15613210 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15603210 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15693200 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 310646100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.98
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-85-4
MDL-Nummer MFCD00064844
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wismut(III)-subnitrat
Schmelzpunkt >500 °C
Menge 100 g
Strukturformel Bi5O(OH)9(NO3)4
UN-Nummer UN1477
Formelmasse 1461.99 mol
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 5.29 g/cm3