Learn More
Bismuth(III)-oxyiodid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15259866 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15259866 10 g 10 Gramm
15269866 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15259866 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453830100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-63-5
Summenformel BiIO
Molekulargewicht (g/mol) 351.88
InChI-Schlüssel FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi
PubChem CID 6367235
IUPAC-Name Oxobismut;hydroiodid
SMILES O=[Bi].I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) oxyiodide
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Strukturformel IBi=O
Merck Index 15,127
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 351.88
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) oxyiodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke