Learn More
Bismut(III)-oxid, TRC
Artikelnummer. 30339468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339468 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB497343500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Menge 500 mg
Summenformel Bi2O3
Synonym Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A
InChI-Formel InChI=1S/2Bi.3O
SMILES O=[Bi]O[Bi]=O
IUPAC-Name Oxo(oxobismuthanyloxy)bismuthan
Molekulargewicht (g/mol) 465.959
Formelmasse 465.9455