Learn More
Wismut(III)-oxid, Puratronic™, 99,9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11310879 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11310879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010658.A1
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1304-76-3 | Bi{2}O{3}
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt ca 1890°C
Schmelzpunkt 817°C
CAS 1304-76-3
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Bi{2}O{3}
Reinheit (%) 99.9995%