Learn More
Bismut(III)-oxid, NanoArc™ BI-7300, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442387 500 g 500 Gramm
15422387 25 g 25 Gramm
15432387 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045582.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Lichtundurchlässige Röntgenpartikel
  • NanoArc™ Bismutoxid kann zu Polymeren oder Beschichtungssystemen compoundiert werden, um die Opazität gegenüber Röntgenstrahlen zu erhöhen, während die kleine Partikelgröße eine minimale Störung der physikalischen Eigenschaften gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-76-3
Summenformel Bi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 465.96
MDL-Nummer MFCD00003462
InChI-Schlüssel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spezifikation
Siedepunkt ∼1890°C
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300
Schmelzpunkt 817°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Merck Index 14,1273
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids. Insoluble in water.
Formelmasse 465.96
Reinheit (%) ≥99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.9 g/mL