Learn More
Bismut(III)-oxid, NanoArc™ BI-7300, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Lichtundurchlässige Röntgenpartikel
- NanoArc™ Bismutoxid kann zu Polymeren oder Beschichtungssystemen compoundiert werden, um die Opazität gegenüber Röntgenstrahlen zu erhöhen, während die kleine Partikelgröße eine minimale Störung der physikalischen Eigenschaften gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | ∼1890°C |
| Chemischer Name oder Material | Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300 |
| Schmelzpunkt | 817°C |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 100 g |
| Merck Index | 14,1273 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acids. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 465.96 |
| Reinheit (%) | ≥99.5% |
| Mehr anzeigen |