Learn More
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 75 °C bis 80 °C |
| Chemischer Name oder Material | Bismuth(III)-nitratpentahydrat |
| Schmelzpunkt | 30 °C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | Bi(NO3)3 · H2O |
| UN-Nummer | UN1477 |
| Formelmasse | 485.07 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Mehr anzeigen |