Learn More
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429293
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429293 500 g 500 Gramm
11419293 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429293 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11748.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Bismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bismuth(III)-Nitratpentahydrat ist ein Oxidationsmittel für eine Vielzahl von 4 substituierten Hantzschen 1,4-Dihydropyridinen. Es dient auch als Reagenz für die selektive Oxidation von Sufiden zu Sulfoxiden. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Dragendorff-Reagenz und als TLC-Färbemittel verwendet. Es wird auch zur Herstellung anderer Wismutverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salpetersäure-Lösung, verdünnter Essigsäure, Glycerin und Aceton. Unlöslich in Alkohol, Ethylacetat. Löslich in Aceton, Essigsäure und Glycerin. Unlöslich in Ethanol und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln, pulverförmigen Metallen und organischen Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-06-0
Summenformel BiH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 485.07
MDL-Nummer MFCD00149157
InChI-Schlüssel FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC-Name Wismut; Trinitrat; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Schmelzpunkt 30°C (decomposition)
Menge 500 g
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute nitric acid solution,dilute acetic acid,glycerol and acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formelmasse 485.07 (394.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.83