Learn More
Bismut(III)-iodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393847
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11393847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035681.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-64-6
Summenformel BiI3
Molekulargewicht (g/mol) 589.69
MDL-Nummer MFCD00010894
InChI-Schlüssel KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
IUPAC-Name Bismut(3+) Triiodid
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Spezifikation
Siedepunkt ∼500°C
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) iodide
Schmelzpunkt 408°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Granulate
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,1269
Formelmasse 589.69
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Acidic
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 5.778g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.