Learn More
Bismut(III)-fluorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049161
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11372168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013075.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Herstellung von Bismut-Pentafluorid
It is used in the manufacturing of bismuth pentafluoride. Bismuth(III) fluoride is an attractive reagent and catalyst in organic synthesis owing to its low cost, and ease of handling. It is also used in polarography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-61-3
Summenformel BiF3
Molekulargewicht (g/mol) 265.976
MDL-Nummer MFCD00010893
InChI-Schlüssel BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
PubChem CID 82233
IUPAC-Name Trifluorbismutin
SMILES F[Bi](F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) fluoride
Schmelzpunkt 727°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,1265
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in HF.
Formelmasse 265.98
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.74
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) fluoride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.