Learn More
Bismut(III)-fluorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in the manufacturing of bismuth pentafluoride. Bismuth(III) fluoride is an attractive reagent and catalyst in organic synthesis owing to its low cost, and ease of handling. It is also used in polarography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) fluoride |
| Schmelzpunkt | 727°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,1265 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water; Soluble in HF. |
| Formelmasse | 265.98 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Bismuth(III) fluoride, anhydrous
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.