Learn More
Bismut(III)-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30328996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328996 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328996 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB497368250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) Chloride
CAS 7787-60-2
Summenformel BiCl3
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
IUPAC-Name Bismuttrichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 315.34
Formelmasse 313.8869