Learn More
Bismut(III)-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30342413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342413 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB497368500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) Chloride
CAS 7787-60-2
Summenformel BiCl3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
IUPAC-Name Bismuttrichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 315.34
Formelmasse 313.8869