Learn More
Bismut(III)-chloridoxid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371908 50 g 50 Gramm
11361908 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011843.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7787-59-9 | BiClHO | 261.437 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-59-9
Summenformel BiClHO
Molekulargewicht (g/mol) 261.437
MDL-Nummer MFCD00010895
InChI-Schlüssel BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC-Name Oxobismut;hydrochlorid
SMILES O=[Bi].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) chloride oxide
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel BiOCl
Merck Index 14,1263
Formelmasse 260.43
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 2.15
Dichte 7.72 g/mL