Learn More
Bismuth(III) Carbonate Basic, purum p.a., 80 to 82% Bi Basis (KT), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) carbonate basic |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | (BiO)2CO3 |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 509.97g/mol |
| Reinheit (%) | 80 to 82% (Bi basis) (KT) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dichte | 6.86g/mL at 25°C |