Learn More
Bismuthydroxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10590764 250 g Glasflasche 250 Gramm
10590574 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590764 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393292500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-43-0
Summenformel BiH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 260.00
MDL-Nummer MFCD00046188
InChI-Schlüssel TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth hydroxide
Schmelzpunkt 415.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Strukturformel Bi(OH)3
Merck Index 15, 1267
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids
Formelmasse 260
Identifizierung Positive
Verlust bei Trocknung 1.0% max.