Learn More
Bismutgranulat, 1–2 mm (0.04–0.08 in.), 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460091
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11460091
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044807.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth
Farbe Grau
Aussehen Gray granules
Menge 2 kg
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.997% (Metals basis)
Form granular