Learn More
Bismutcarbonatoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424104
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11424104
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12483.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5892-10-4 | CBi2O5 | 509.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5892-10-4
Summenformel CBi2O5
Molekulargewicht (g/mol) 509.97
MDL-Nummer MFCD00010877
InChI-Schlüssel MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC-Name bis(Oxobismutanyl)-carbonat
SMILES C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth carbonate oxide
Menge 1000 g
Merck Index 14,1282
Formelmasse 509.97
Dichte 6.86