Learn More
Bismut-Antimonid, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478866
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11478866
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17014.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12323-19-2 | Bi2Sb2 | 661.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12323-19-2
Summenformel Bi2Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 661.48
MDL-Nummer MFCD00014196
InChI-Schlüssel AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth antimonide
Menge 10 g
UN-Nummer UN1549
Formelmasse 330.73
Reinheit (%) 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth antimonide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.