Learn More
Bismut-Ethylhexanoat2, typisch 92 %, in 2-Ethylhexansäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496965 5 g 5 Gramm
15406975 25 g 25 Gramm
15416975 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496965 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045500.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641.622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant, dessicant, and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67874-71-9
Summenformel C24H48BiO6
Molekulargewicht (g/mol) 641.622
MDL-Nummer MFCD00043803
InChI-Schlüssel MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC-Name Wismut; 2-Ethylhexansäure
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth 2-ethylhexanoate
Namenshinweis In 2-ethylhexanoic acid
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 638.61
Reinheit (%) 92% (typically)
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth 2-ethylhexanoate, typically 92%, in 2-ethylhexanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.