Learn More
Bisdemethoxycurcumin, TRC
Artikelnummer. 30132790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132790 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30132790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4258051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24939-16-0
Summenformel C19 H16 O4
Molekulargewicht (g/mol) 308.33
Synonym Bisdesmethoxycurcumin
IUPAC-Name 1,7-bis(4-Hydroxyphenyl)Hepta-1,6-Dien-3,5-Dion
SMILES Oc1ccc(C=CC(=O)CC(=O)C=Cc2ccc(O)cc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisdesmethoxycurcumin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2
Formelmasse 308.1049