Learn More
Bisacodyl, Mikromol™
Beschreibung
Bisacodyl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bisacodyl |
| CAS | 603-50-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bisacodyl |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H19 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3 |
| IUPAC-Name | [4-[(4-Acetyloxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl]acetat |
| Mehr anzeigen |