Learn More
BIS-TRIS-Propan, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453909 250 mL 250 Milliliter
15443909 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61292.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64431-96-5
Summenformel C11H26N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 282.337
MDL-Nummer MFCD00004689
InChI-Schlüssel HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC-Name 2-[3 -[1,3-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Propan-2-yl]Amino]Propylamino]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BIS-TRIS propane buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL