Learn More
BIS-TRIS-Propan, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.0, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | BIS-TRIS propane buffer soln. |
| Konzentration | 0.2 M |
| pH | 7.0 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 mL |