Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS-Propan, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.5
Artikelnummer. 15484749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484749 250 mL 250 Milliliter
15474749 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484749 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62354.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.27 CHF
    113.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 12.62 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.337 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64431-96-5
Summenformel C11H26N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 282.337
MDL-Nummer MFCD00004689
InChI-Schlüssel HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC-Name 2-[3 -[1,3-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Propan-2-yl]Amino]Propylamino]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BIS-TRIS propane buffer soln.
Konzentration 0.2 M
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL