Learn More
Melford bis-TRIS
Descrizione
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Substanzname: Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methan, CAS-Nummer: 6976-37-0, Molekularformel: C8H19NO5, Molekulargewicht: ?209, Chemische Reinheit: ? > 99 %, Löslich in: Wasser, Lagerung bei: Raumtemperatur
Specifica
Specifica
| CAS | 6976-37-0 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C8H19NO5 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?