missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.0 Artikelnummer.: 15485599
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.0

Artikelnummer. p-7057408
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15485599

Marke: Thermo Scientific Chemicals J63346.AE

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.242
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BIS-TRIS
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Geruch Geruchsneutral

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX20K557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 ArtikelnummerJ63346.AE,J63346.AK
ChargennummerX02K527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 ArtikelnummerJ63346.AE,J63346.AK
ChargennummerU01K538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 ArtikelnummerJ63346.AE,J63346.AK
ChargennummerZ14J532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 ArtikelnummerJ63346.AE,J63346.AK
ChargennummerX30J538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 ArtikelnummerJ63346.AE,J63346.AK

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.0 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt