Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.5 Artikelnummer.: 15402959
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.5
Artikelnummer. p-7057381
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15402959
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60127.AE
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.242
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BIS-TRIS
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP14L512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 ArtikelnummerJ60127.AE,J60127.AK
ChargennummerM31L564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 ArtikelnummerJ60127.AE,J60127.AK
ChargennummerW16K523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 ArtikelnummerJ60127.AE,J60127.AK
ChargennummerR24K522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 ArtikelnummerJ60127.AE,J60127.AK
ChargennummerN08K531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 ArtikelnummerJ60127.AE,J60127.AK
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.5 >