Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0 Artikelnummer.: 15435009
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0
Artikelnummer. p-7057402
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15435009
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62686.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.242
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BIS-TRIS
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 6.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Geruch Geruchsneutral
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0 >