Learn More
Bis-(triphenylphosphin)-dicarbonylnickel, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323638
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11323638 2.5 g 2.50 Gramm
11313638 10 g 10 Gramm
11333638 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039242.27
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13007-90-4 | C38H30NiO2P2 | 639.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13007-90-4
Summenformel C38H30NiO2P2
Molekulargewicht (g/mol) 639.30
MDL-Nummer MFCD00009591
InChI-Schlüssel SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis triphenylphosphine dicarbonylnickel
PubChem CID 22836333
IUPAC-Name bis(methanidylidyneoxidanium) bis(triphenylphosphane) nickel
SMILES [Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
Schmelzpunkt 210°C to 215°C (decomposition)
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3466
Merck Index 14,1304
Formelmasse 639.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin