Learn More
Bis-(Trimethylsilyl)-Sulfid, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059540
30.07 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3385-94-2
C6H18SSi2
178.44
MFCD00014851
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
76920
Trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3385-94-2
C6H18SSi2
178.44
MFCD00014851
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
76920
Trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Bis(trimethylsilyl)sulfide is used to convert oxides and chlorides into the corresponding sulfides. It has been used in the conversion of aldehydes and ketones to the corresponding thiones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis (trimethylsilyl)sulfide
Farbe Farblos
Dichte 0.851 g/mL
Siedepunkt 162°C to 166°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Geruch Pungent
Verpackung Ampulle
Strukturformel [(CH3)3Si]2S
Brechungsindex 1.4598
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1740046
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in tetrahydrofuran and toluene. Hydrolyzes in water.
Formelmasse 178.44
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig