Learn More
Malonsäurebis-(Trimethylsilylester), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586403
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
18457-04-0
C9H20O4Si2
248.43
MFCD00009631
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
87656
Bis-(trimethylsilyl)-propandioat
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
18457-04-0
C9H20O4Si2
248.43
MFCD00009631
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
87656
Bis-(trimethylsilyl)-propandioat
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsilyl) malonate
Farbe Farblos bis strohgelb
Dichte 0.9720g/mL
Siedepunkt 63°C to 66°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiOC(O)CH2C(O)OSi(CH3)3
Brechungsindex 1.4150 to 1.417
Menge 10 g
Relative Dichte 0.972
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 248.43
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig