Learn More
Bis(trimethylsilyl)acetylen, TRC
Artikelnummer. 30340154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340154 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5886802.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsilyl)acetylene
CAS 14630-40-1
Summenformel C8H18Si2
Menge 2.5 g
Synonym 1,1'-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-trimethylsilane, 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-disilahex-3-yne, 1,2-Ethynediylbis[trimethylsilane], 1,2-Bis(trimethylsilanyl)ethyne, 1,2-Bis(trimethylsilyl)acetylene, 1,2-Bis(trimethylsilyl)ethyne, Bis(trimethylsilyl)ethyne
InChI-Formel InChI=1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 170.4
Formelmasse 170.0947