Learn More
Bis(trimethylsilyl)acetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443974
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443974 10 g 10 Gramm
11453974 50 g 50 Gramm
11463974 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443974 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11960.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170.402 g/mol
BTMSA is used as starting reagent in the synthesis of functionalized 4-R-1,2-bis(trimethylsilyl)benzenes. It is also used in the synthesis of (+)-brasilenyne2 and (β-diketanato)Ag(BTMSA). Bis(trimethylsilyl)acetylene is a ligand that binds to a central metal ion (e.g. Titanium) to create a coordination complex. One of its complexes, Permethyltitanocene-bis(trimethylsilyl)acetylene, is a catalyst for the head-to-tail dimerization of 1-alkynes (e.g. 3-Penten-1-yne [P227430]).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
BTMSA wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von funktionalisierten 4-R-1,2-bis(Trimethylsilyl)benzolen verwendet. Es wird auch bei der Synthese von (+)-brasilenyne2 und (β-dyketanato)Ag(BTMSA) verwendet. Bis(Trimethylsilyl)acetylen ist ein Ligand, der an ein zentrales Metallion bindet (z. B. Titan), um einen Koordinationskomplex zu schaffen. Einer seiner Komplexe, Permethyltitanozän-bis(trimethylsilyl)acetylen, ist ein Katalysator für die Head-to-Tail-Dimerisierung von 1-Alkynes (z. B. 3-penten-1-yne [P227430]).
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht zusammen mit Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14630-40-1
Summenformel C8H18Si2
Molekulargewicht (g/mol) 170.402
MDL-Nummer MFCD00008276
InChI-Schlüssel ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
IUPAC-Name Trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (trimethylsilyl)acetylene
Schmelzpunkt 20°C to 24°C
Dichte 0.77
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Strukturformel (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3
Brechungsindex 1.427
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 906870
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in Chloroform and Methanol.
Formelmasse 170.4
Reinheit (%) 99%