Learn More
Bis(trimethylsilyl)acetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10327270 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10327270 50 g Glasflasche 50 Gramm
10206050 10 g Glasflasche 10 Gramm
15119223 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10327270 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 182010500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14630-40-1
Summenformel C8H18Si2
Molekulargewicht (g/mol) 170.41
MDL-Nummer MFCD00008276
InChI-Schlüssel ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
IUPAC-Name Trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsilyl)acetylene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 21.0°C to 24.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 137.0°C
Flammpunkt 2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiC=CSi(CH3)3
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 50 g
Fieser 05,44; 13,97
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 170.41
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(trimethylsilyl)acetylene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.