Learn More
Bis(trimethylsilyl)acetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10206050
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14630-40-1
C8H18Si2
170.41
MFCD00008276
ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
84564
Trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14630-40-1
C8H18Si2
170.41
MFCD00008276
ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
84564
Trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsilyl)acetylene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 21.0°C to 24.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 137.0°C
Flammpunkt 2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiC=CSi(CH3)3
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 10 g
Fieser 05,44; 13,97
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 170.41
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(trimethylsilyl)acetylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.