Learn More
[Bis(trifluoracetoxy)iod]benzol, TRC
Artikelnummer. 30340151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340151 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5866001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
CAS 2712-78-9
Summenformel C10H5F6IO4
Menge 1 g
Synonym BTIB, Bis(trifluoroacetato)(phenyl)iodine, Bis(trifluoroacetato)phenyl iodide, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzne, I,I-Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Iodobenzene bis(trifluoroacetate), Iodobenzene di(trifluoroacetate), PIFA, Phenylbis(trifluoroacetato-kO)iodine, Phenylbis(trifluoroacetyloxy)iodine, Phenyliodine bis(trifluoroacetate), Phenyliodine(III) bis(trifluoroacetate), Phenyliodoso bis(trifluoroacetate)
InChI-Formel InChI=1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
SMILES FC(F)(F)C(=O)OI(OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
IUPAC-Name [Phenyl-(2,2,2-trifluoracetyl)oxy-λ ^{3}-Iodanyl] 2,2,2-trifluoracetat
Molekulargewicht (g/mol) 430.04
Formelmasse 429.9137