Learn More
Bis-(Triethylphosphin)palladium(II)chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10722104 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10443175 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722104 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377972500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28425-04-9 | Molecular Formula: C12H30Cl2P2Pd | Molecular Weight: 413.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28425-04-9
Summenformel C12H30Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 413.64
MDL-Nummer MFCD00191831
InChI-Schlüssel ULYNIEUXPCUIEL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium dichloride, trans-dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium ii chloride, pdcl2 pet3 2, palladium,dichlorobis triethylphosphine, dichloropalladium-triethylphosphane 1/2, bis triethylphosphine dichloridopalladium ii
PubChem CID 11144124
IUPAC-Name dichloropalladium; bis(triethylphosphane)
SMILES Cl[Pd]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 413.64
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke