Learn More
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0), weißgrau kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402457
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402457 1 g 1 Gramm
15407075 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045792.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Luftempfindlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33309-88-5
Summenformel C36H66P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 667.29
MDL-Nummer MFCD01073796
InChI-Schlüssel JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tricyclohexylphosphine palladium 0, bis tricyclohexylphosphine palladium o, bis tricyclohexylphosphine palladium, palladium, bis tricyclohexylphosphine, pd pcy3 2, palladium; tricyclohexylphosphane, palladium-tricyclohexylphosphine 1:2, bis tricyclohexylphosphine-palladium o
PubChem CID 2734559
IUPAC-Name bis(tricyclohexylphosphane) palladium
SMILES [Pd].C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,toluene. Insoluble in alcohol and water.
Formelmasse 667.29
Physikalische Form Kristallin