Learn More
Bis(Tri-n-Butyltin)-Sulfat, 97 %
Artikelnummer. 11384567
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11384567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039624.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26377-04-8
Summenformel C24H54O4SSn2
Molekulargewicht (g/mol) 676.172
MDL-Nummer MFCD00185908
InChI-Schlüssel XEPUJTDDAPFGMG-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis tri-n-butyltin sulfate, bis tributylstannylium sulfate, hexabutyl, i-sulphato 2--o,o:o',o' ditin
PubChem CID 15787681
IUPAC-Name Tributylstannanylium; Sulfat
SMILES CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tri-n-butyltin) sulfate
Menge 50 g
UN-Nummer UN3146
Formelmasse 676.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver