Learn More
Bis-(tert.-Butylcyclopentadienyl)zirkon(IV)-Dichlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481430
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481430 1 g 1 Gramm
11491430 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26892.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32876-92-9
Summenformel C18H26Cl2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 404.53
MDL-Nummer MFCD01073785
InChI-Schlüssel MHQMSFSHQBJUHE-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconium 4+ chloride 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
PubChem CID 73882475
IUPAC-Name 2-Tert-butylcyclopenta-1,3-dien; Zirkonium(4+); Dichlorid
SMILES CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Zr+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
Schmelzpunkt 192°C to 194°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 404.53
Reinheit (%) 97%