missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(tert.-Butylcyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV), ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11426600
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426600 5 g 5 Gramm
11416600 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11426600 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27638.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

CAS: 33010-55-8 | C18H26Cl2Hf | 491.796 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 33010-55-8
Summenformel C18H26Cl2Hf
Molekulargewicht (g/mol) 491.796
MDL-Nummer MFCD01073803
InChI-Schlüssel ZZDLUYCFDDVDOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium chloride 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
PubChem CID 74765427
IUPAC-Name 2-Tert-butylcyclopenta-1,3-dien; Hafnium(4+); Dichlorid
SMILES CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Schmelzpunkt 195°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 491.8
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.