Learn More
Bis(tert.-Butylcyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV), ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416600
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416600 1 g 1 Gramm
11426600 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11416600 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27638.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 33010-55-8 | C18H26Cl2Hf | 491.796 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33010-55-8
Summenformel C18H26Cl2Hf
Molekulargewicht (g/mol) 491.796
MDL-Nummer MFCD01073803
InChI-Schlüssel ZZDLUYCFDDVDOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium chloride 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
PubChem CID 74765427
IUPAC-Name 2-Tert-butylcyclopenta-1,3-dien; Hafnium(4+); Dichlorid
SMILES CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Schmelzpunkt 195°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 491.8
Reinheit (%) ≥98%