Learn More
Bis-(pinakolato)-dibor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10544634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10544634 25 g Glasflasche 25 Gramm
10420252 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10766442 1 g Glasflasche 1 Gramm
10651823 5 g Glasflasche 5 Gramm
11905851 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10544634 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330570250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73183-34-3
Summenformel C12H24B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 253.94
MDL-Nummer MFCD00799570
InChI-Schlüssel IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pinacolato)diboron
Schmelzpunkt 135.0°C to 140.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,1301
Formelmasse 253.9
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Plättchen