Learn More
Bis-(pentamethylcyclopentadienyl)-zirkondichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338368 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11338368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039555.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54039-38-2
Summenformel C20H30Cl2Zr-2
Molekulargewicht (g/mol) 432.584
MDL-Nummer MFCD00058849
InChI-Schlüssel OCFSLQKTBFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Synonym decamethylzirconocene dichloride
PubChem CID 57369741
IUPAC-Name Dichlorzirkonium; 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.Cl[Zr]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride
Farbe Gelb
Verpackung Ampulle
Menge 2 g
UN-Nummer UN3096
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 432.56
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin